Principaux documents
ADVH14DBE4A2
AChemBlock
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
100 MG
526,64 €
250 MG
881,82 €
1 G
2 210,67 €
Réf. du fournisseur: P46597-100MG
526,64 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
526,64 €
250 MG
881,82 €
1 G
2 210,67 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P46597-100MG
526,64 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)(H,11,12)
Clé InChI
ZXRDIRDCONZPNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
5h-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html