Principaux documents
ADVH14DBE0FC
AChemBlock
trans-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
250 MG
232,70 €
1 G
587,88 €
5 G
1 769,76 €
Réf. du fournisseur: P44729-250MG
232,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
232,70 €
1 G
587,88 €
5 G
1 769,76 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P44729-250MG
232,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m1./s1
Clé InChI
BPOSFSLEEORCKE-IBTYICNHSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html
Synonym
(3r,4r)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html