ADVH14DBD666
AChemBlock
3-oxocyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
Réf. du fournisseur: P48899-250MG
268,21 €
About This Item
Réf. du fournisseur: P48899-250MG
268,21 €
Iupac Name
3-oxo-1,1-cyclobutanedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6O5/c7-3-1-6(2-3,4(8)9)5(10)11/h1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
QTZIWJVUUXVIKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48899-3-oxocyclobutane-1-1-dicarboxylic-acid.html