Principaux documents
ADVH14DBCC12
AChemBlock
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42744-ethyl-1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylate.html
Synonym
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentane-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42744-ethyl-1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylate.html