ADVH14DBC42B
AChemBlock
N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine ethyl ester
Réf. du fournisseur: P42376-1G
263,32 €
About This Item
Réf. du fournisseur: P42376-1G
263,32 €
Iupac Name
ethyl (R)-3-(3-bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO4/c1-5-21-14(19)13(18-15(20)22-16(2,3)4)10-11-7-6-8-12(17)9-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
Clé InChI
ZTVUZOMRSCWUOP-CYBMUJFWSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42376-n-boc-3-bromo-d-phenylalanine-ethyl-ester.html