Principaux documents
ADVH14DBC133
AChemBlock
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
YHQHTXFCLGHENC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :