ADVH0430B763
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-2-methylazetidin-3-yl]carbamate hydrochloride
Réf. du fournisseur: O33552-1G
428,66 €
About This Item
Réf. du fournisseur: O33552-1G
428,66 €
Iupac Name
tert-butyl ((2R,3S)-2-methylazetidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-6-7(5-10-6)11-8(12)13-9(2,3)4;/h6-7,10H,5H2,1-4H3,(H,11,12);1H/t6-,7+;/m1./s1
Clé InChI
QEGLJGQQFDDFJO-HHQFNNIRSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33552-tert-butyl-n-trans-2-methylazetidin-3-yl-carbamate-hydrochloride.html