Principaux documents
ADVH0430AE7B
AChemBlock
5-methoxy-1H-indazol-6-yl-6-boronic acid
250 MG
206,97 €
1 G
439,67 €
5 G
1 199,02 €
Réf. du fournisseur: O31272-250MG
206,97 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
206,97 €
1 G
439,67 €
5 G
1 199,02 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.98
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: O31272-250MG
206,97 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-1H-indazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O3/c1-14-8-2-5-4-10-11-7(5)3-6(8)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GURZLTUJYQZTAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o31272-5-methoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Synonym
(5-methoxy-1h-indazol-6-yl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31272-5-methoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html