Principaux documents
ADVH0430AE6F
AChemBlock
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-15-5-6-16-10/h1-4,10,15H,5-7H2
Clé InChI
OMFWOWNSVWSVBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html
Synonym
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html