Principaux documents
ADVH0430A765
AChemBlock
3-chloroisoquinolin-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-7-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-4-6-1-2-8(12)3-7(6)5-11-9/h1-5,12H
Clé InChI
VSVGOEPXVJBHEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
Synonym
3-chloroisoquinolin-7-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html