Principaux documents
ADV947321810
AChemBlock
5-Cyclopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
250 MG
519,28 €
1 G
1 211,27 €
Réf. du fournisseur: L21933-250MG
519,28 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
519,28 €
1 G
1 211,27 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: L21933-250MG
519,28 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-7(1)9-5-8-3-4-11-10(8)12-6-9/h3-7H,1-2H2,(H,11,12)
Clé InChI
JSVGZEXTHLLLQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l21933-5-cyclopropyl-1h-pyrrolo-2-3-b-pyridine.html
Synonym
5-cyclopropyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21933-5-cyclopropyl-1h-pyrrolo-2-3-b-pyridine.html