Principaux documents
ADV947321259
AChemBlock
tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20F3NO3/c1-11(2,3)19-10(18)16-6-4-8(5-7-16)9(17)12(13,14)15/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
HARLHGMSRKJSSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23971-tert-butyl-4-2-2-2-trifluoro-1-hydroxyethyl-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23971-tert-butyl-4-2-2-2-trifluoro-1-hydroxyethyl-piperidine-1-carboxylate.html