ADV638391327
AChemBlock
N-(3-hydroxyazetidin-1-yl)(tert-butoxy)formamide
Réf. du fournisseur: L18044-5G
373,55 €
About This Item
Réf. du fournisseur: L18044-5G
373,55 €
Iupac Name
tert-butyl (3-hydroxyazetidin-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)9-10-4-6(11)5-10/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
Clé InChI
IXKNHWHRGMSJFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18044-n-3-hydroxyazetidin-1-yl-tert-butoxy-formamide.html