Principaux documents
ADV638391320
AChemBlock
2-methyloxetan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)2-6-3/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
KHCRYZBFFWBCMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18037-2-methyloxetan-3-ol.html
Synonym
2-methyloxetan-3-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18037-2-methyloxetan-3-ol.html