AC5H93DE8400
Accela ChemBio Inc.
4-(5-Methyl-4,5-dihydro-2-imidazolyl)pyridine
Réf. du fournisseur: SY272212-250MG
202,08 €
About This Item
Réf. du fournisseur: SY272212-250MG
202,08 €
Iupac Name
4-(5-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-6-11-9(12-7)8-2-4-10-5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VREMEUZHECOIEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY272212.pdf