Principaux documents
AC5H706BF17C
Accela ChemBio Inc.
2-Methoxy-5-methylphenylacetic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-3-4-9(13-2)8(5-7)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
GHVGGBAEPWMNGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY151994&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY151994.pdf