Principaux documents
AC5H5815FBA4
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C16H16BrCl/c1-16(2,3)12-6-4-11(5-7-12)14-9-8-13(18)10-15(14)17/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
OVXRKOKYDMXUDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY261772&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY261772.pdf