Principaux documents
AC5H04252ADE
Accela ChemBio Inc.
5-Chloro-6-nitrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
1 G
317,20 €
5 G
1 033,68 €
Réf. du fournisseur: SY224683-1G
317,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
317,20 €
5 G
1 033,68 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SY224683-1G
317,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-6-nitrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-4-5(9-13-8-4)2-6(3)10(11)12/h1-2H
Clé InChI
RDUCQSRMZQZCMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY224683&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY224683.pdf