AC5H03BB2158
Accela ChemBio Inc.
trans-2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride
Réf. du fournisseur: SY122639-100MG
146,97 €
About This Item
Réf. du fournisseur: SY122639-100MG
146,97 €
Iupac Name
(1R,2S)-2-(3-chlorophenyl)cyclopropan-1-amine--(1S,2R)-2-(3-chlorophenyl)cyclopropan-1-amine (1/1) dihydrochloride
Inchi Code
1S/2C9H10ClN.2ClH/c2*10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-9(8)11;;/h2*1-4,8-9H,5,11H2;2*1H/t2*8-,9+;;/m10../s1
Clé InChI
FFNASOQLRMCKRV-OMMLGINESA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY122639.pdf