Principaux documents
AC5638472653
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxybenzylamine Hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenol hydrate
Inchi Code
1S/C7H9NO.H2O/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h1-4,9H,5,8H2;1H2
Clé InChI
PHUGFJQJJCDBFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026754&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026754.pdf