Principaux documents
AC5428452559
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Amino-2-(4-pyridinyl)acetate Dihydrochloride
100 MG
156,76 €
1 G
298,83 €
5 G
905,08 €
Réf. du fournisseur: SY007583-100MG
156,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
156,76 €
1 G
298,83 €
5 G
905,08 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SY007583-100MG
156,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl amino(4-pyridinyl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-3-5-11-6-4-7;;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;2*1H
Clé InChI
AOMVMLUKRQWUNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007583&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY007583.pdf