Principaux documents
AC5424074165
Accela ChemBio Inc.
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10BrNO3/c12-7-3-4-9(8(5-7)11(15)16)13-10(14)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
AKDQATMQWYORNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY014980&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY014980.pdf