Principaux documents
AC5414275634
Accela ChemBio Inc.
Methyl 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylate
1 G
238,83 €
Réf. du fournisseur: SY022497-1G
238,83 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
238,83 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SY022497-1G
238,83 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-acetyl-3-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-3-6(4-8)7(10)11-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HZHPHZDQKWKVGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY022497&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY022497.pdf