Principaux documents
AC5394386144
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
250 MG
89,41 €
1 G
183,71 €
Réf. du fournisseur: SY012502-250MG
89,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
89,41 €
1 G
183,71 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SY012502-250MG
89,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
DMCXVEGHRQNRLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012502&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY012502.pdf