Principaux documents
AC5372912115
Accela ChemBio Inc.
4-Amino-3-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C15H13F3N2O/c1-9-7-10(5-6-13(9)19)14(21)20-12-4-2-3-11(8-12)15(16,17)18/h2-8H,19H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
WWABVVIJPBJWOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019364&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019364.pdf