Principaux documents
AC5372909694
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-8-4-2-3-6-7(16)5-9(11(12,13)14)15-10(6)8/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
PJTJOLUVQOIHEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005935&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY005935.pdf