Principaux documents
AABH99A4AF2D
AA BLOCKS, INC.
(+-)2?Epi-5-deoxy-strigol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.38
Numéro MDL:
Iupac Name
(3aR,8bS,E)-8,8-dimethyl-3-((((S)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)oxy)methylene)-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one
Inchi Code
1S/C19H22O5/c1-10-7-14(23-17(10)20)22-9-13-12-8-11-5-4-6-19(2,3)15(11)16(12)24-18(13)21/h7,9,12,14,16H,4-6,8H2,1-3H3/b13-9+/t12-,14+,16+/m1/s1
Clé InChI
QXTUQXRFEBHUBA-MDVYPADHSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139628-05-0
Synonym
(+-)-2?epi-5-deoxystrigol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139628-05-0