Key Documents
AABH99A495F4
AA BLOCKS, INC.
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.33
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-2-7-3-4-8-6-10(11(14)13-12)15-9(8)5-7/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QESAJTHCEAJZJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/956576-53-7
Synonym
6-Ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=956576-53-7