Documents
AABH99A463C1
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-(4-aminocyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (4-aminocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h7-8H,2-6,10H2,1H3
Clé InChI
XWSOUSNMNNHZMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/313683-56-6
Synonym
Methyl 2-(4-aminocyclohexyl)acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=313683-56-6