Key Documents
AABH99A46075
AA BLOCKS, INC.
2-Amino-4-m-tolylthiophene-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.32
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-8-4-3-5-9(6-8)10-7-17-12(14)11(10)13(15)16-2/h3-7H,14H2,1-2H3
Clé InChI
NDLHDOXPPFPXPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/350997-09-0
Synonym
methyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=350997-09-0