Principaux documents
AABH97D3A18D
AA BLOCKS, INC.
ethyl 4-(4-chlorobutanamido)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C13H16ClNO3/c1-2-18-13(17)10-5-7-11(8-6-10)15-12(16)4-3-9-14/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
KCYYQGITAGONAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139348-98-4
Synonym
Ethyl4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139348-98-4