Principaux documents
AABH97D341D4
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)8-6(11)3-5(10)4-7(8)12/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Clé InChI
UBOJATHNUASNAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/90536-74-6
Synonym
Benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, ethyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=90536-74-6