Key Documents
AABH97D29BFF
AA BLOCKS, INC.
N-[(4-bromophenyl)methyl]oxan-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-bromobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-14-12-5-7-15-8-6-12/h1-4,12,14H,5-9H2
Clé InChI
MCXIYJAQLSIGCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1157010-00-8
Synonym
N-[(4-bromophenyl)methyl]oxan-4-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1157010-00-8