Documents
AABH97D29984
AA BLOCKS, INC.
4-Hydroxy-N-isopropyl-2-trifluoromethoxy-benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-N-isopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C11H12F3NO3/c1-6(2)15-10(17)8-4-3-7(16)5-9(8)18-11(12,13)14/h3-6,16H,1-2H3,(H,15,17)
Clé InChI
MADUCLTWYOCGJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2301068-22-2
Synonym
4-Hydroxy-N-isopropyl-2-trifluoromethoxy-benzamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2301068-22-2