Key Documents
AABH97D294C8
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-5-chloro-n,n-dimethylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.53
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO/c1-12(2)9(13)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KJRIKRIDLYLPBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1369869-37-3
Synonym
3-Bromo-5-chloro-n,n-dimethylbenzamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1369869-37-3