Documents
AABH97D24B4E
AA BLOCKS, INC.
3-{[(1E)-2-cyano-2-(2,2-dimethylpropanoyl)eth-1-en-1-yl]amino}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(1E)-2-cyano-4,4-dimethyl-3-oxo-1-pentenyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)10(16)8(6-12)7-13-5-4-9(14)15/h7,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/b8-7+
Clé InChI
AABYRGVYGPYURD-BQYQJAHWSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1047724-26-4
Synonym
3-{[(E)-2-cyano-4,4-dimethyl-3-oxo-1-pentenyl]amino}propanoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1047724-26-4