Principaux documents
AABH97CEB4B1
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-(2-fluoroethoxy)phenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c1-12-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
Clé InChI
YCNSDSAAFAUOOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1500333-71-0
Synonym
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1500333-71-0