Principaux documents
AABH97CE8574
AA BLOCKS, INC.
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(piperazin-1-yl)ethyl]amino}ethylidene)cyclohexane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.41
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino}ethylidene)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C16H27N3O2/c1-12(18-6-9-19-7-4-17-5-8-19)15-13(20)10-16(2,3)11-14(15)21/h17-18H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
ZXGBNPPLONFGNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/329218-79-3
Synonym
5,5-Dimethyl-2-{1-[(2-piperazin-1-ylethyl)amino]ethylidene}cyclohexane-1,3-dione; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=329218-79-3