Principaux documents
AABH97CE7FD5
AA BLOCKS, INC.
1,3-diacetyl-1H-indole-6-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-diacetyl-1H-indole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-8(16)12-7-15(9(2)17)13-5-10(6-14)3-4-11(12)13/h3-5,7H,1-2H3
Clé InChI
HYIYJYHZMJYUBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1091576-28-1
Synonym
1,3-diacetylindole-6-carbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1091576-28-1