Principaux documents
AABH97CE7BDB
AA BLOCKS, INC.
1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C16H16O5/c1-20-15-6-3-10(8-16(15)21-2)7-13(18)12-5-4-11(17)9-14(12)19/h3-6,8-9,17,19H,7H2,1-2H3
Clé InChI
LRXMMYWDVBYTPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/24126-98-5
Synonym
1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=24126-98-5