Principaux documents
AABH97CE53A9
AA BLOCKS, INC.
4-isothiocyanato-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isothiocyanato-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9N3O3S2/c1-8-6-11(13-17-8)14-19(15,16)10-4-2-9(3-5-10)12-7-18/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
LTIWDUKNVMBOEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/956576-66-2
Synonym
4-isothiocyanato-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=956576-66-2