Principaux documents
AABH97CE531D
AA BLOCKS, INC.
2-(3-methoxyphenyl)quinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.33
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O2/c1-22-12-6-4-5-11(9-12)16-10-14(17(21)20-18)13-7-2-3-8-15(13)19-16/h2-10H,18H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
PLHPNYOTIABGDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/524927-22-8
Synonym
2-(3-Methoxyphenyl)quinoline-4-carbohydrazide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=524927-22-8