Principaux documents
AABH97CE4B8B
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)quinoline-4-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)-4-quinolinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO/c1-10-3-4-11(2)13(7-10)17-9-15(18(20)22)14-8-12(19)5-6-16(14)21-17/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
LWZACAPKZLDXKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160263-15-9
Synonym
6-Chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)quinoline-4-carbonylchloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160263-15-9