Key Documents
AABH97CE4796
AA BLOCKS, INC.
1-(4-butoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-butoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-3-5-10-15-12-8-6-11(7-9-12)13(14)4-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
Clé InChI
DGRPJRSRLYATME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/5736-90-3
Synonym
1-(4-Butoxyphenyl)propan-1-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=5736-90-3