Principaux documents
AABH97CD78E4
AA BLOCKS, INC.
Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (E)-(2-hydroxyphenyl)(oxo)methylimidoformate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-6-10-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11/h2-6,11H,1H3/b10-6+
Clé InChI
PZHHJDXZNQZUSW-UXBLZVDNSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1000018-60-9
Synonym
(E)-(methyl N-[(E)-2-hydroxybenzoyl]carboximidate)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1000018-60-9