Principaux documents
AABH9616CF02
AA BLOCKS, INC.
2-chloro-4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6ClN3.ClH/c8-7-3-6(11-10)2-1-5(7)4-9;/h1-3,11H,10H2;1H
Clé InChI
HGFAAUDSQLSSNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/184163-39-1
Synonym
2-CHLORO-4-HYDRAZINYLBENZONITRILE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=184163-39-1