Principaux documents
AABH9616BD9B
AA BLOCKS, INC.
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one, 9-(diethylamino)-2-hydroxy-
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.37
Numéro MDL:
Iupac Name
9-(diethylamino)-2-hydroxy-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Inchi Code
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)12-5-8-16-18(9-12)25-19-11-17(24)14-7-6-13(23)10-15(14)20(19)21-16/h5-11,23H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BQNBSFWYKVAWQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/188712-75-6
Synonym
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one,9-(diethylamino)-2-hydroxy-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=188712-75-6