Principaux documents
AABH9616B1FE
AA BLOCKS, INC.
(+)-(1-OXYL-2,2,5,5-TETRAMETHYLPYRROLIDIN-3-YL)METHYL METHANETHIOSULFONATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.41
Numéro MDL:
Iupac Name
O-(1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)methyl methanesulfonothioate
Inchi Code
1S/C10H21NO3S2/c1-9(2)6-8(7-14-16(5,13)15)10(3,4)11(9)12/h8,12H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
FEEBHMJXHAORCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/681034-14-0
Synonym
(+)-(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)methylMethanethiosulfonate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=681034-14-0