Principaux documents
AABH93DE095F
AA BLOCKS, INC.
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazine-1-carboxylic acid amide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c8-7(12)10-3-1-9(2-4-10)5-6-11/h11H,1-6H2,(H2,8,12)
Clé InChI
VTWZAXWDPQYNEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/116882-73-6
Synonym
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carboxamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=116882-73-6