Principaux documents
AABH93DDB57B
AA BLOCKS, INC.
2-[(adamantan-1-yloxy)methyl]oxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-adamantyl 2-oxiranylmethyl ether
Inchi Code
1S/C13H20O2/c1-9-2-11-3-10(1)5-13(4-9,6-11)15-8-12-7-14-12/h9-12H,1-8H2
Clé InChI
SOIAGOLKGAHWEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/130187-71-2
Synonym
2-[(1-Adamantyloxy)methyl]oxirane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=130187-71-2